2-Nitrobenzamida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14084.09
A14084.18
A14084.09EA
32.9
EUR
A14084.09
A14084.18
2-Nitrobenzamida ≥98%
2-Nitrobenzamida
Purity: 98%
CAS No.: 610-15-1
Molecular Formula: C7H6N2O3
Formula Weight: 166.14
Melting Point: 174-178°
Boiling Point: 317°
MDL No.: MFCD00007976
Formula:
C₇H₆N₂O₃ MW: 166.14 g/mol Pto. Ebullición: 317 °C Pto. de fusión: 174…178 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007976 Núm. CAS: 610-15-1 EINECS: 210-208-5 |