2-Pentilfurano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11607.09
A11607.18
A11607.30
A11607.09EA
54.7
EUR
A11607.09
A11607.18
A11607.30
2-Pentilfurano ≥98%
2-Pentilfurano
Purity: 98%
CAS No.: 3777-69-3
Molecular Formula: C9H14O
Formula Weight: 138.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 167°
Beilstein Reference: 107854
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00036497
Formula:
C₉H₁₄O Pto. Ebullición: 167 °C Densidad: 0,880 Pto. de inflamación: 45 °C (113 °F) |
Número MDL:
MFCD00036497 Núm. CAS: 3777-69-3 EINECS: 223-234-7 ADR: 3,III |