Baicaleina
Proveedor: Cayman Chemical
70610-100 70610-50 70610-500 70610-1
CAYM70610-100EA 47.3 EUR
CAYM70610-100 CAYM70610-50 CAYM70610-500 CAYM70610-1
Baicaleina
Baicaleina
Formula: C₁₅H₁₀O₅
Número MDL: MFCD00017459
Núm. CAS: 491-67-8