Baicaleina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L14185.MC
L14185.ME
L14185.MCEA
45.7
EUR
L14185.MC
L14185.ME
Baicaleina ≥97%
Baicaleina
Purity: 97%
CAS No.: 491-67-8
Molecular Formula: C15H10O5
Formula Weight: 270.24
Melting Point: 268-270°
Beilstein Reference: 272683
Merck Reference: 14,942
MDL No.: MFCD00017459
Formula:
C₁₅H₁₀O₅ Pto. de fusión: 268…270 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017459 Núm. CAS: 491-67-8 Índice Merck: 14,942 |