Galangina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5,7-Trihidroxi-2-fenil-4-benzopirona, 3,5,7-Trihidroxiflavona, 3,5,7-Trihidroxi-2-fenil-4H-benzo[b]piran-4-ona
L14223.MB
L14223.MC
L14223.MBEA
135
EUR
L14223.MB
L14223.MC
Galangina ≥97%
Galangina
Purity: 97%
CAS No.: 548-83-4
Molecular Formula: C15H10O5
Formula Weight: 270.24
Melting Point: 214-216°
Beilstein Reference: 272179
Merck Reference: 14,4339
MDL No.: MFCD00006833
Formula:
C₁₅H₁₀O₅ MW: 270,24 g/mol Pto. de fusión: 214…216 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006833 Núm. CAS: 548-83-4 EINECS: 208-960-4 Índice Merck: 14,4339 |