2-Fenilbenzo[h]cromen-4-ona 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2-Phenyl-4H-benzo[h]chromen-4-one, 2-Phenylbenzo[h]chromen-4-one, 7,8-Benzoflavone
128160010
128160050
ACRO128160010EA
33.2
EUR
ACRO128160010
ACRO128160050
2-Fenilbenzo[h]cromen-4-ona 97%
2-Fenilbenzo[h]cromen-4-ona
Formula:
C₁₉H₁₂O₂ MW: 272,3 g/mol Pto. Ebullición: 431 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 155…158 °C |
Número MDL:
MFCD00004985 Núm. CAS: 604-59-1 EINECS: 210-071-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to light yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 155 to 158 °C |
HPLC | ≥99.50 % |