2-Fenilbenzo[h]cromen-4-ona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A18542.06
A18542.14
A18542.06EA
72.5
EUR
A18542.06
A18542.14
2-Fenilbenzo[h]cromen-4-ona ≥97%
2-Fenilbenzo[h]cromen-4-ona
Purity: 97%
CAS No.: 604-59-1
Molecular Formula: C19H12O2
Formula Weight: 272.31
Odour: Odourless
Melting Point: 156-159°
Beilstein Reference: 210862
MDL No.: MFCD00004985
Formula:
C₁₉H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 431 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 156…159 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004985 Núm. CAS: 604-59-1 EINECS: 210-071-1 |