3-Fenil-1H-nafto[2,1-b]pirano-1-ona 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 5,6-Benzoflavone, 3-Phenyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-Phenyl-1H-benzo[f]chromen-1-one
128170010 128170050
ACRO128170010EA 60.1 EUR
ACRO128170010 ACRO128170050
3-Fenil-1H-nafto[2,1-b]pirano-1-ona 99+%
3-Fenil-1H-nafto[2,1-b]pirano-1-ona
Formula: C₁₉H₁₂O₂
MW: 272.3 g/mol
Pto. Ebullición: 461
Pto. de fusión: 162…164 °C
Número MDL: MFCD00004986
Núm. CAS: 6051-87-2
EINECS: 227-958-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 166 °C
HPLC ≥99.0 %