Flavona 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-Phenylchromen-4-one
119160010 119160050 119160250
ACRO119160010EA 33 EUR
ACRO119160010 ACRO119160050 ACRO119160250
Flavona 99+%
Flavona
Formula: C₁₅H₁₀O₂
MW: 222.24 g/mol
Pto. de fusión: 95…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006825
Núm. CAS: 525-82-6
EINECS: 208-383-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 98 °C
HPLC ≥99.0 %