Flavona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
2-Phenylchromen-4-one
A13627.03
A13627.06
A13627.14
A13627.03EA
28.5
EUR
A13627.03
A13627.06
A13627.14
Flavona ≥99%
Flavona
Purity: 99%
CAS No.: 525-82-6
Molecular Formula: C15H10O2
Formula Weight: 222.24
Odour: Odourless
Melting Point: 95-98°
Beilstein Reference: 157598
Merck Reference: 14,4092
MDL No.: MFCD00006825
Formula:
C₁₅H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 180…185 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 95…98 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006825 Núm. CAS: 525-82-6 EINECS: 208-383-8 Índice Merck: 14,4092 |