Ácido 2-piridinmetabórico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H53314.MD
H53314.03
H53314.MDEA
177
EUR
H53314.MD
H53314.03
Ácido 2-piridinmetabórico 95%
Ácido 2-piridinmetabórico
Purity: 95%
CAS No.: 197958-29-5
Molecular Formula: C5H6BNO2
Formula Weight: 122.92
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Melting Point:
Formula:
C₅H₆BNO₂ Pto. de fusión: >300 °C |
Número MDL:
MFCD00151844 Núm. CAS: 197958-29-5 |