3,4,5-Trihidroxibenzamida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B20620.06
B20620.14
B20620.06EA
33
EUR
B20620.06
B20620.14
3,4,5-Trihidroxibenzamida ≥98%
3,4,5-Trihidroxibenzamida
Purity: 98%
CAS No.: 618-73-5
Molecular Formula: C7H7NO4
Formula Weight: 169.14
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 2644549
Formula:
C₇H₇NO₄ Pto. Ebullición: 403 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 240 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014800 Núm. CAS: 618-73-5 EINECS: 210-561-5 |