3,4-Diaminobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14656.06
A14656.14
A14656.06EA
72.4
EUR
A14656.06
A14656.14
3,4-Diaminobenzoato de metilo 98%
3,4-Diaminobenzoato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 36692-49-6
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 105-108°
Beilstein Reference: 2091675
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ Pto. Ebullición: 319 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 105…108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017098 Núm. CAS: 36692-49-6 |