3,4-Dibutoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18960.03
A18960.06
A18960.14
A18960.03EA
32.3
EUR
A18960.03
A18960.06
A18960.14
3,4-Dibutoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona ≥98%
3,4-Dibutoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona
Purity: 98%
CAS No.: 2892-62-8
Molecular Formula: C12H18O4
Formula Weight: 226.27
Flash Point:
Formula:
C₁₂H₁₈O₄ Pto. Ebullición: 155…158 °C (3 mmHg) Densidad: 1,047 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037150 Núm. CAS: 2892-62-8 |