3,4-Dibutoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
133170010
133170050
133170250
ACRO133170010EA
48.4
EUR
ACRO133170010
ACRO133170050
ACRO133170250
3,4-Dibutoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona 97%
3,4-Dibutoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona
Formula:
C₁₂H₁₈O₄ Pto. Ebullición: 121…122 °C (,2 mmHg) Densidad: 1,05 g/cm³ Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037150 Núm. CAS: 2892-62-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
NMR (13C-NMR) | Consistent with structure |
NMR (31P-NMR) | Consistent with structure |
Elemental Analysis | 76.56 to 82.94 % C |