3,4-Dihidroxi-3-ciclobuteno-1,2-diona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
154020050 154020250 154021000
ACRO154020050EA 85.6 EUR
ACRO154020050 ACRO154020250 ACRO154021000
3,4-Dihidroxi-3-ciclobuteno-1,2-diona 99%
3,4-Dihidroxi-3-ciclobuteno-1,2-diona
Formula: C₄H₂O₄
Pto. de fusión: 293 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001334
Núm. CAS: 2892-51-5
EINECS: 220-761-4
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure