cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
154030010 154032500 154030025
ACRO154030010EA 147 EUR
ACRO154030010 ACRO154032500 ACRO154030025
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride 99%
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Formula: C₈H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 296 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 29…32 °C
Pto. de inflamación: 143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005926
Núm. CAS: 13149-00-3
EINECS: 236-086-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 32 °C
GC ≥98.5 %
Color of molten substance ≤50 APHA