3,4-Dihidroxi-3-ciclobuteno-1,2-diona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A15169.22 A15169.03 A15169.06 A15169.14
A15169.22EA 523 EUR
A15169.22 A15169.03 A15169.06 A15169.14
3,4-Dihidroxi-3-ciclobuteno-1,2-diona ≥98%
3,4-Dihidroxi-3-ciclobuteno-1,2-diona
Purity: 98+% CAS No.: 2892-51-5 Molecular Formula: C4H2O4 Formula Weight: 114.06 Flash Point: 190°(374°F) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 774275 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00001334
Formula: C₄H₂O₄
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 190 °C (374 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001334
Núm. CAS: 2892-51-5
EINECS: 220-761-4
UN: 3261
ADR: 8,II