3,4-Dimetoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A18186.06
A18186.03
A18186.06EA
196
EUR
A18186.06
A18186.03
3,4-Dimetoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona ≥98%
3,4-Dimetoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona
Purity: 98%
CAS No.: 5222-73-1
Molecular Formula: C6H6O4
Formula Weight: 142.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 53-56°
MDL No.: MFCD00101316
Formula:
C₆H₆O₄ Pto. Ebullición: 247 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 53…56 °C |
Número MDL:
MFCD00101316 Núm. CAS: 5222-73-1 |