Cloruro de 3,5-bis(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
A10300.03
A10300.06
A10300.03EA
56
EUR
A10300.03
A10300.06
Cloruro de 3,5-bis(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥97%
Cloruro de 3,5-bis(trifluorometil)bencenosulfonilo
Purity: 97%
CAS No.: 39234-86-1
Molecular Formula: C8H3ClF6O2S
Formula Weight: 312.61
Melting Point: 34-38°
Beilstein Reference: 3621218
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00014725
Formula:
C₈H₃ClF₆O₂S MW: 312.62 g/mol Pto. de fusión: 34…38 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014725 Núm. CAS: 39234-86-1 EINECS: 254-371-0 UN: 3261 ADR: 8 II |