3,5-Diaminobenzoato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L10848.09
L10848.18
L10848.09EA
71
EUR
L10848.09
L10848.18
3,5-Diaminobenzoato de metilo ≥99%
3,5-Diaminobenzoato de metilo
Purity: 99%
CAS No.: 1949-55-9
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Odour: Odourless
Melting Point: 131-134°
Beilstein Reference: 2363309
MDL No.: MFCD00041433
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ Pto. Ebullición: 319 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 131…134 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041433 Núm. CAS: 1949-55-9 EINECS: 000-000-0 |