3,5-Difluoro-4-hidroxibenzaldehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26139.MD
H26139.03
H26139.MDEA
106
EUR
H26139.MD
H26139.03
3,5-Difluoro-4-hidroxibenzaldehído 97%
3,5-Difluoro-4-hidroxibenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 118276-06-5
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 121-124°
MDL No.: MFCD06797917
Formula:
C₇H₄F₂O₂ Pto. de fusión: 121…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06797917 Núm. CAS: 118276-06-5 |