3,5-Difluorobencenosulfonamida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19720.03
L19720.06
L19720.03EA
45.1
EUR
L19720.03
L19720.06
3,5-Difluorobencenosulfonamida ≥98%
3,5-Difluorobencenosulfonamida
Purity: 98%
CAS No.: 140480-89-3
Molecular Formula: C6H5F2NO2S
Formula Weight: 193.17
Melting Point: 157-161°
Beilstein Reference: 5333160
Formula:
C₆H₅F₂NO₂S Pto. de fusión: 157…161 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02091379 Núm. CAS: 140480-89-3 UN: 3144 ADR: 6.1,I |