3-Amino-2,6-dicloropiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,6-Dicloro-3-piridilamina, 2,6-Dicloropiridin-3-amina
H31598.06 H31598.14
H31598.06EA 70 EUR
H31598.06 H31598.14
3-Amino-2,6-dicloropiridina 97%
3-Amino-2,6-dicloropiridina
Purity: 97% CAS No.: 62476-56-6 Molecular Formula: C5H4Cl2N2 Formula Weight: 163.01 Melting Point: 120-124° MDL No.: MFCD00023417
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Pto. Ebullición: 305 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 120…124 °C
Densidad: 1,497 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023417
Núm. CAS: 62476-56-6
EINECS: 263-559-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III