3-Amino-2-naftol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Amino-2-hydroxynaphthalene, 3-Aminonaphthalen-2-ol
B24570.03
B24570.06
B24570.14
B24570.03EA
61.9
EUR
B24570.03
B24570.06
B24570.14
3-Amino-2-naftol 97%
3-Amino-2-naftol
Purity: 97%
CAS No.: 5417-63-0
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Odour: Odourless
Melting Point: 232-238°
MDL No.: MFCD00004113
Formula:
C₁₀H₉NO Pto. de fusión: 232…238 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004113 Núm. CAS: 5417-63-0 EINECS: 226-519-4 |