Ácido 3-amino-5-nitrobenzoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12508.06
A12508.14
A12508.06EA
118
EUR
A12508.06
A12508.14
Ácido 3-amino-5-nitrobenzoico 98%
Ácido 3-amino-5-nitrobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 618-84-8
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.14
Melting Point: 214-218°
Beilstein Reference: 1457935
Formula:
C₇H₆N₂O₄ MW: 182.14 g/mol Pto. de fusión: 214…218 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017025 Núm. CAS: 618-84-8 |