3-Amino-9-etil-carbazol (AEC) 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: AEC, 9-Etilcarbazol-3-ilamina
B22529.14 B22529.22
B22529.14EA 84.7 EUR
B22529.14 B22529.22
3-Amino-9-etil-carbazol (AEC) 95%
3-Amino-9-etil-carbazol (AEC)
Purity: 95% CAS No.: 132-32-1 Molecular Formula: C14H14N2 Formula Weight: 210.28 Odour: Odourless Melting Point: 98-100° MDL No.: MFCD00004964
Formula: C₁₄H₁₄N₂
MW: 210,28 g/mol
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004964
Núm. CAS: 132-32-1
EINECS: 205-055-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III