3-Amino-9-etil-carbazol (AEC) 90% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
147870050 147870250 147871000
ACRO147870050EA 40.6 EUR
ACRO147870050 ACRO147870250 ACRO147871000
3-Amino-9-etil-carbazol (AEC) 90% tech.
3-Amino-9-etil-carbazol (AEC)
Formula: C₁₄H₁₄N₂
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004964
Núm. CAS: 132-32-1
EINECS: 205-057-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %