Ácido (3-aminofenil)metabórico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-3-aminofenilborano
H52909.03
H52909.06
H52909.14
H52909.03EA
44.1
EUR
H52909.03
H52909.06
H52909.14
Ácido (3-aminofenil)metabórico 98%
Ácido (3-aminofenil)metabórico
Purity: 98%
CAS No.: 30418-59-8
Molecular Formula: C6H8BNO2
Formula Weight: 136.95
Melting Point: 138-143°
MDL No.: MFCD00007755
Formula:
C₆H₈BNO₂ Pto. de fusión: 138…143 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007755 Núm. CAS: 30418-59-8 EINECS: 250-189-0 |