3-Aminotiobenzamida 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H51806.03
H51806.06
H51806.03EA
85
EUR
H51806.03
H51806.06
3-Aminotiobenzamida 97%
3-Aminotiobenzamida
Purity: 97%
CAS No.: 78950-36-4
Molecular Formula: C7H8N2S
Formula Weight: 152.21
Melting Point: 127-131°
MDL No.: MFCD04973325
Formula:
C₇H₈N₂S Pto. de fusión: 127…131 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04973325 Núm. CAS: 78950-36-4 |