3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26213.06
H26213.14
H26213.06EA
161
EUR
H26213.06
H26213.14
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehído ≥98%
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 398456-82-1
Molecular Formula: C7H3BrF2O
Formula Weight: 221.00
Melting Point: 53-57°
MDL No.: MFCD08282773
Formula:
C₇H₃BrF₂O Pto. de fusión: 53…57 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08282773 Núm. CAS: 398456-82-1 EINECS: None |