3-Bromo-2-cloro-6-metilpiridina 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-2-cloro-6-picolina, 5-Bromo-6-cloro-2-picolina, 5-Bromo-6-cloro-2-metilpiridina
360800010 360800050
ACRO360800010EA 40.2 EUR
ACRO360800010 ACRO360800050
3-Bromo-2-cloro-6-metilpiridina 98+%
3-Bromo-2-cloro-6-metilpiridina
Formula: C₆H₅BrClN
MW: 206.47 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095218
Núm. CAS: 185017-72-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %