3-Bromo-5-nitrosalicilaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L07071.03
L07071.06
L07071.14
L07071.03EA
28.4
EUR
L07071.03
L07071.06
L07071.14
3-Bromo-5-nitrosalicilaldehído ≥98%
3-Bromo-5-nitrosalicilaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 16789-84-7
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 147-151°
Beilstein Reference: 1213613
Formula:
C₇H₄BrNO₄ Pto. de fusión: 147…151 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051833 Núm. CAS: 16789-84-7 |