3-Bromo-4-hidroxibenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B24729.06
B24729.14
B24729.06EA
43.8
EUR
B24729.06
B24729.14
3-Bromo-4-hidroxibenzaldehído ≥97%
3-Bromo-4-hidroxibenzaldehído
Purity: 97+%
CAS No.: 2973-78-6
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Melting Point: 125-128°
Beilstein Reference: 2205318
Formula:
C₇H₅BrO₂ MW: 201,02 g/mol Pto. de fusión: 125…128 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017348 Núm. CAS: 2973-78-6 |