3-Bromo-5-(trifluorometil)benzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-5-trifluoromethylbenzaldehyde
H26197.03
H26197.06
H26197.03EA
32.4
EUR
H26197.03
H26197.06
3-Bromo-5-(trifluorometil)benzaldehído ≥97%
3-Bromo-5-(trifluorometil)benzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 477535-41-4
Molecular Formula: C8H4BrF3O
Formula Weight: 253.02
Refractive Index: 1.5110
Formula:
C₈H₄BrF₃O MW: 253.02 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08059506 Núm. CAS: 477535-41-4 EINECS: None |