Cloruro de 3-bromo-5-(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L19711.03 L19711.06
L19711.03EA 63.2 EUR
L19711.03 L19711.06
Cloruro de 3-bromo-5-(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥97%
Cloruro de 3-bromo-5-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Purity: 97% CAS No.: 351003-46-8 Molecular Formula: C7H3BrClF3O2S Formula Weight: 323.52 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.5240 Boiling Point: 217-218° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD03094393
Formula: C₇H₃BrClF₃O₂S
Pto. Ebullición: 217…218 °C
Densidad: 1,835
Pto. de inflamación: 66 °C (150 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094393
Núm. CAS: 351003-46-8
UN: 3265
ADR: 8,II