5-Bromo-2-cloro-3-nitropiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
379570050 379570250
ACRO379570050EA 29.4 EUR
ACRO379570050 ACRO379570250
5-Bromo-2-cloro-3-nitropiridina 98%
5-Bromo-2-cloro-3-nitropiridina
Formula: C₅H₂BrClN₂O₂
Pto. de fusión: 64…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00222270
Núm. CAS: 67443-38-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 69 °C
HPLC ≥97.5 %