5-Bromo-3-metoxisalicilaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-hidroxi-3-metoxibenzaldehído
A10137.06 A10137.14 A10137.22
A10137.06EA 48.9 EUR
A10137.06 A10137.14 A10137.22
5-Bromo-3-metoxisalicilaldehído ≥98%
5-Bromo-3-metoxisalicilaldehído
Purity: 98% CAS No.: 5034-74-2 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 Melting Point: 127-131° Beilstein Reference: 2328601
Formula: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Pto. Ebullición: 314 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 127…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016593
Núm. CAS: 5034-74-2