5-Bromo-3-nitrosalicilaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-2-hidroxi-3-nitrobenzaldehído
H26927.06
H26927.03
H26927.06EA
141
EUR
H26927.06
H26927.03
5-Bromo-3-nitrosalicilaldehído ≥97%
5-Bromo-3-nitrosalicilaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 16634-88-1
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 125-128°
MDL No.: MFCD00130110
Formula:
C₇H₄BrNO₄ Pto. de fusión: 125…128 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00130110 Núm. CAS: 16634-88-1 |