Cloruro de 5-bromo-2-metoxibencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A14293.14 A14293.03
A14293.14EA 163 EUR
A14293.14 A14293.03
Cloruro de 5-bromo-2-metoxibencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 5-bromo-2-metoxibencenosulfonilo
Purity: 98% CAS No.: 23095-05-8 Molecular Formula: C7H6BrClO3S Formula Weight: 285.54 Melting Point: 112-115° Beilstein Reference: 3093014 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051768
Formula: C₇H₆BrClO₃S
MW: 285,55 g/mol
Pto. de fusión: 112…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051768
Núm. CAS: 23095-05-8
UN: 3261
ADR: 8,II