3-Bromobencenosulfonamida ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B25681.03
B25681.06
B25681.03EA
35.5
EUR
B25681.03
B25681.06
3-Bromobencenosulfonamida ≥97%
3-Bromobencenosulfonamida
Purity: 97%
CAS No.: 89599-01-9
Molecular Formula: C6H6BrNO2S
Formula Weight: 236.09
Melting Point: 154-158°
MDL No.: MFCD00084903
Formula:
C₆H₆BrNO₂S MW: 236,09 g/mol Pto. de fusión: 154…158 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084903 Núm. CAS: 89599-01-9 |