Ácido 3-cloro-4-(trifluorometil)benzoico 97%, JRD
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 3-cloro-α-α-α-trifluoro-p-toluico
H32038.03
H32038.06
H32038.03EA
39.8
EUR
H32038.03
H32038.06
Ácido 3-cloro-4-(trifluorometil)benzoico 97%, JRD
Ácido 3-cloro-4-(trifluorometil)benzoico
Purity: 97%
CAS No.: 115754-20-6
Molecular Formula: C8H4ClF3O2
Formula Weight: 224.57
Melting Point: 158-161°
MDL No.: MFCD04972755
Formula:
C₈H₄ClF₃O₂ MW: 224,57 g/mol Pto. de fusión: 158…161 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04972755 Núm. CAS: 115754-20-6 |