3-Cloro-4-fluorotiobenzamida ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L11132.03
L11132.MD
L11132.03EA
108
EUR
L11132.03
L11132.MD
3-Cloro-4-fluorotiobenzamida ≥97%
3-Cloro-4-fluorotiobenzamida
Purity: 97%
CAS No.: 130560-97-3
Molecular Formula: C7H5ClFNS
Formula Weight: 189.64
Melting Point: 129-130°
Beilstein Reference: 7757675
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042478
Formula:
C₇H₅ClFNS MW: 189.64 g/mol Pto. Ebullición: 272 Pto. de fusión: 129…130 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042478 Núm. CAS: 130560-97-3 UN: 2811 ADR: 6.1 III |