Cloruro de 5-cloro-2-metoxibencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14362.06
A14362.14
A14362.22
A14362.06EA
71.9
EUR
A14362.06
A14362.14
A14362.22
Cloruro de 5-cloro-2-metoxibencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 5-cloro-2-metoxibencenosulfonilo
Purity: 98%
CAS No.: 22952-32-5
Molecular Formula: C7H6Cl2O3S
Formula Weight: 241.10
Melting Point: 100-104°
UN No.: 3096
MDL No.: MFCD00052959
Formula:
C₇H₆Cl₂O₃S Pto. de fusión: 100…104 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052959 Núm. CAS: 22952-32-5 UN: 3261 ADR: 8,II |