Cloruro de 5-cloro-2-metilbenceno-1-sulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 4-clorotolueno-2-sulfonilo
H32912.06 H32912.03
H32912.06EA 308 EUR
H32912.06 H32912.03
Cloruro de 5-cloro-2-metilbenceno-1-sulfonilo ≥97%
Cloruro de 5-cloro-2-metilbenceno-1-sulfonilo
Purity: 97% CAS No.: 34981-38-9 Molecular Formula: C7H6Cl2O2S Formula Weight: 225.09 Refractive Index: 1.5697
Formula: C₇H₆Cl₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09742738
Núm. CAS: 34981-38-9
EINECS: 252-306-0
UN: 3265
ADR: 8,II