3-Ciano-4-metilpiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Ciano-4-picolina, 4-Metilpiridina-3-carbonitrilo
L19769.03
L19769.06
L19769.14
L19769.03EA
42.6
EUR
L19769.03
L19769.06
L19769.14
3-Ciano-4-metilpiridina ≥97%
3-Ciano-4-metilpiridina
Purity: 97%
CAS No.: 5444-01-9
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 41-44°
Boiling Point: 108-111°/20mm
Beilstein Reference: 112016
MDL No.: MFCD00234272
Formula:
C₇H₆N₂ Pto. Ebullición: 108…111 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 41…44 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00234272 Núm. CAS: 5444-01-9 |