3-Ciano-5-metilpiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Metilpiridina-3-carbonitrilo, 3-Ciano-5-picolina, 5-Metilnicotinonitrilo
L17427.03
L17427.MD
L17427.03EA
87.6
EUR
L17427.03
L17427.MD
3-Ciano-5-metilpiridina ≥98%
3-Ciano-5-metilpiridina
Purity: 98+%
CAS No.: 42885-14-3
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Melting Point: 82-85°
Beilstein Reference: 111258
Formula:
C₇H₆N₂ Pto. Ebullición: 220 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 82…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00673151 Núm. CAS: 42885-14-3 EINECS: 255-988-8 |