3-Furonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L14019.03
L14019.06
L14019.03EA
141
EUR
L14019.03
L14019.06
3-Furonitrilo ≥98%
3-Furonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 30078-65-0
Molecular Formula: C5H3NO
Formula Weight: 93.09
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.4790
Melting Point: 28-30°
Boiling Point: 150-151°
Beilstein Reference: 507009
UN No.: 2926
MDL No.: MFCD00067042
Formula:
C₅H₃NO Pto. Ebullición: 150…151 °C Pto. de fusión: 28…30 °C Pto. de inflamación: 53 °C (127 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00067042 Núm. CAS: 30078-65-0 UN: 2926 ADR: 4.1,III |