Cloruro de 3-fluoro-4-metilbenceno-1-sulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Fluoro-4-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
L19516.03 L19516.06
L19516.03EA 46.9 EUR
L19516.03 L19516.06
Cloruro de 3-fluoro-4-metilbenceno-1-sulfonilo ≥97%
Cloruro de 3-fluoro-4-metilbenceno-1-sulfonilo
Purity: 97% CAS No.: 90260-13-2 Molecular Formula: C7H6ClFO2S Formula Weight: 208.64 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-50° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03094389
Formula: C₇H₆ClFO₂S
Pto. de fusión: 46…50 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094389
Núm. CAS: 90260-13-2
UN: 3261
ADR: 8,II