5-Fluoro-o-anísaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-anísaldehído, 5-Fluoro-2-metoxibenzaldehído
B24684.03 B24684.06 B24684.14
B24684.03EA 21.1 EUR
B24684.03 B24684.06 B24684.14
5-Fluoro-o-anísaldehído ≥98%
5-Fluoro-o-anísaldehído
Purity: 98% CAS No.: 19415-51-1 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 MDL No.: MFCD00143458
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143458
Núm. CAS: 19415-51-1